Läs mer
Gabapentin-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentin-D10 |
| CAS | 1126623-20-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 2H10 H7 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Gabapentin-D10, 1-(Aminomethyl)cyclohexaneacetic Acid-d10, Neurontin-d10, GOE-3450-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CN)(CC(=O)O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[1-(aminomethyl)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.3 |
| Visa mer |