Läs mer
Gabapentin-d4 (100 μg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentin-d4 |
| CAS | 1185039-20-6 |
| Molekylformel | C9 D4 H13 N O2 |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Synonym | Gabapentin-d4, Gabapentin D4 (aminomethyl D2, acetic acid D2), Cyclohexaneacetic-α,α-d2 acid, 1-(aminomethyl-d2)- (ACI), 1-(Aminomethyl-d2)cyclohexaneacetic-α,α-d2 acid (ACI), 2-[1-(Amino-dideuteriomethyl)cyclohexyl]-2,2-dideuterioacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C1(CCCCC1)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[1-[amino(dideuterio)methyl]cyclohexyl]-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.261 |
| Formel vikt | 175.151 |
| Visa mer |