Läs mer
Gabapentin enacarbil, MedChemExpress
Beskrivning
Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentin enacarbil |
| Fysisk form | Viscous Liquid |
| CAS | 478296-72-9 |
| Färg | Light Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H27NO6 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | XP-13512 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (303.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (303.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |