missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gabapentin Enacarbil Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30135660
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135660 250 mg
30007184 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG117240250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 912486-72-7
Molekylformel C16 H26 N O6 . Na
Molekylvikt (g/mol) 351.37
Synonym 1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic Acid Sodium Salt, Horizant Sodium Salt, Regnite Sodium Salt, XP 13512 Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;2-[1-[[1-(2-methylpropanoyloxy)ethoxycarbonylamino]methyl]cyclohexyl]acetate
LEDER [Na+].CC(C)C(=O)OC(C)OC(=O)NCC1(CC(=O)[O-])CCCCC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gabapentin Enacarbil sodium salt
InChI formel InChI=1S/C16H27NO6.Na/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19);/q;+1/p-1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 351.1658
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.