Läs mer
Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 60175-04-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H21 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid ethyl ester hydrochloride (1:1), Cyclohexaneacetic acid, 1-(aminomethyl)-, ethyl ester, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-2-14-10(13)8-11(9-12)6-4-3-5-7-11;/h2-9,12H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)CC1(CN)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetate;hydrochloride |
| Visa mer |