Läs mer
Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-2-14-10(13)8-11(9-12)6-4-3-5-7-11;/h2-9,12H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 235.1339 |