missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gabapentin hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16488278
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488278 10 mg
16478006 100 mg
16464167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0057A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.

Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gabapentin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 60142-95-2
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H18ClNO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (240.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1(CN)CCCCC1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 207.7
Formel vikt 207.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.