Läs mer
Gabapentin, LoGiCal
Produktkod. 30461669
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461669 10 mg
1 options
Produktkod. 30461669 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0684.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Analyt- eller komponentnamn Gabapentin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H17 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Lösningstyp Neat
LEDER NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC-namn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 171.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 171.1259 g/mol