Läs mer
Gabapentin, MedChemExpress
Produktkod. 16478278
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478278 10 mg
16468006 100 mg
16454167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0057
MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabapentin
Fysisk form Solid
CAS 60142-96-3
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H17NO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (291.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1(CN)CCCCC1
Molekylvikt (g/mol) 171.24
Formel vikt 171.24
Procent renhet 97.0%