Läs mer
Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 63562-01-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H19 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid methyl ester hydrochloride (1:1), Cyclohexaneacetic acid, 1-(aminomethyl)-, methyl ester, hydrochloride (9CI), (1-Aminomethylcyclohexyl)acetic acid methyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-13-9(12)7-10(8-11)5-3-2-4-6-10;/h2-8,11H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)CC1(CN)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetate;hydrochloride |
| Visa mer |