Läs mer
Gabapentin, Mikromol™
Produktkod. 17961566
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17961566 100 mg
1 options
Produktkod. 17961566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0684.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gabapentin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Analyt- eller komponentnamn Gabapentin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H17 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
LEDER NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC-namn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 171.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 171.1259 g/mol