Läs mer
Gabapentinrelaterad förening A, TRC
Produktkod. 30407741
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30407741 250 mg
1 options
Produktkod. 30407741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG117275250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H15 N O
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
InChI formel InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
LEDER O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC-namn 2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 153.22
Formel vikt 153.1154