Läs mer
Gabapentin Related Compound B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-cyanocyclohexyl)acetic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 167.0946 |
| Procent renhet | >95% |