Läs mer
Gabapentin Related Compound D, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | [1-[(3-Oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)methyl]cyclohexyl]acetic Acid |
| CAS | 1076198-17-8 |
| Molekylformel | C18 H29 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cyclohexaneacetic acid, 1-[(3-oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)methyl]-, [1-[(3-oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)methyl]cyclohexyl]acetic acid, Gabapentin Imp. D (EP), Gabapentin RC D (USP), [1-[(3-Oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)methyl]cyclohexyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c20-15-11-17(7-3-1-4-8-17)13-19(15)14-18(12-16(21)22)9-5-2-6-10-18/h1-14H2,(H,21,22) |
| LEDER | OC(=O)CC1(CN2CC3(CCCCC3)CC2=O)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-[1-[(3-oxo-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)methyl]cyclohexyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.43 |
| Formel vikt | 307.2147 |