Läs mer
Gabapentinrelaterad förening E, TRC
Produktkod. 30136520
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136520 100 mg
17974625 10 mg
17930485 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG117290100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67950-95-2
Molekylformel C9 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Synonym 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
IUPAC-namn 1-(karboxymetyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vikt 186.0892
Procent renhet >95%