Läs mer
Gabapentin, 98%
Produktkod. 15432202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432202 1 g 1g
15442202 5 g 5g
15452202 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458020010
Request Bulk or Custom Format
Gabapentin, CAS # 60142-96-3, is a synthetic analogue of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid with anticonvulsant and analgesic activities. | CAS: 60142-96-3 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Gabapentin är en vattenlöslig GABA-analog med antikonvulsiva och smärtstillande effekter
  • Den exakta verkningsmekanismen är okänd men det har beskrivits att denna förening hämmar excitatorisk neuronaktivitet genom att interagera med spänningsstyrda kalciumkanaler i kortikala neuroner
Ansökan
  • Gabapentin har använts somα 2δ -ligand för att undersöka om den allylisotiocyanat (AITC) sensibiliserade termiska aversionsanalysen kan vara användbar som en screeningsmetod för identifiering av presumtiva analgetika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60142-96-3
Molekylformel C9H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 171.24
InChI-nyckel UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gabapentin, neurontin, gabapentine, 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid, 2-1-aminomethyl cyclohexyl acetic acid, aclonium, gabapentinum, gabapetin, gabapentino, fanatrex
PubChem CID 3446
ChEBI CHEBI:42797
IUPAC-namn 2-[l-(aminometyl)cyklohexyl]ättiksyra
LEDER C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabapentin
Smältpunkt 166.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel COOHCH2C6H10CH2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 171.24
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.