Läs mer
Gabapentin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 171.1259 |
| Procent renhet | >95% |