missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gabapentine Lactose Adduct, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabapentine Lactose Adduct |
| CAS | 1990449-64-3 |
| Molekylformel | C21H35NO11 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-((2,3-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-4-((3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydrofuran-2-yl)methyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35NO11/c23-7-11-14(26)15(27)16(28)19(31-11)32-17-12(8-24)33-21(30,18(17)29)10-22-9-20(6-13(22)25)4-2-1-3-5-20/h11-12,14-19,23-24,26-30H,1-10H2 |
| LEDER | OCC1C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(CN3CC4(CCCCC4)CC3=O)(O)O1 |
| IUPAC-namn | 2-((2,3-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-4-((3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydrofuran-2-yl)methyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.5 |
| Formel vikt | 477.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?