Läs mer
Gabazine, MedChemExpress
Beskrivning
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gabazine |
| CAS | 104104-50-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18BrN3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SR95531 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM) |
| LEDER | O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.23 |
| Visa mer |