Läs mer
Gabazine, TRC
Produktkod. 30399914
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30399914 5 mg
1 options
Produktkod. 30399914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1225005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabazine free base
CAS 105538-73-6
Molekylformel C15 H18 N3 O3 . Br
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17N3O3/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20)
LEDER COc1ccc(cc1)C2=NN(CCCC(=O)O)C(=N)C=C2
IUPAC-namn 4-[6-imino-3-(4-methoxyphenyl)pyridazin-1-yl]butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 287.31
Formel vikt 287.127