Läs mer
Invitrogen™ GABBR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5495), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2165.00 SEK - 5190.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | GABBR1 |
|---|---|
| Klona | 23GB5495 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30089454
![]() |
Invitrogen™
MA552868 |
100 μL |
5190.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30089144
|
Invitrogen™
MA552869 |
20 μL |
2165.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
GABBR1 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects GABBR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpecifikationer
| GABBR1 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q9UBS5, Q9WV18, Q9Z0U4 | |
| 2550, 54393, 81657 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB5495 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| bM573K1.1; bM573K1.1.1 (gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1a); DAAP-188P13.3; dJ271M21.1.1; dJ271M21.1.2; FLJ92613; GABA(B) receptor; GABAB; GABA-B receptor 1; GABA-B receptor, R1 subunit; GABAB1; Gaba-b1; GABAbR1; GABA-BR1; GABA-B-R1; Gababr1 receptor; Gaba-b-r1a; Gaba-br1a receptor; GABA-BR1b receptor; Gabbr1; GABBR1-3; gamma-aminobutyric acid; gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor 1; gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1; gamma-aminobutyric acid (GABA-B) receptor, 1; gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1; GB1; GBR1; GPRC3A; HGB1a; OTTHUMP00000109099; OTTHUMP00000214725; seven transmembrane helix receptor | |
| A synthesized peptide derived from human GABA B Receptor 1 (50-110AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GABBR1 |