Läs mer
Gabexate mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16458468
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458468 10 mg 10mg
16458276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0385
MedChemExpress Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor; serine protease inhibitor .
Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabexate mesylate
CAS 56974-61-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H27N3O7S
Kvantitet 10 mg
Synonym FOY
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.53 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (17.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)C1=CC=C(OC(CCCCCNC(N)=N)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 417.48
Formel vikt 417.48
Procent renhet 98.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation