Läs mer
Thermo Scientific™ Gavelskydd för VersaCool™ Kylt cirkulerande bad
Produktkod. 15499529 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Gavelskydd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15499529
Brand: Thermo Scientific™ 230000003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vändbart gångjärnsskydd för vatten, vatten/glykolapplikationer att användas med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylt cirkulerande bad.
Använd gavelskyddet för att rymma större bägare för optimal prestanda med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylt cirkulerande bad.
Valfritt tillbehör för Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylt cirkulerande bad. Detta vändbara gångjärnslock möjliggör större bägare och:
  • Minskar fukt och leder kondensatet tillbaka till badet
  • Idealisk för vatten, vatten/glykolapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific VersaCool Kylt cirkulerande bad
Typ Gavelskydd