Läs mer
Gadobutrol, MedChemExpress
Produktkod. 16487066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487066 100 mg -
16471216 200 mg 200mg
16457008 10 mg -
16453057 50 mg -
16409557 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16487066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16217
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol; ZK 135079) is a nonionic paramagnetic macrocyclic gadolinium-based contrast agent that can be used for magnetic resonance imaging (MRI).
Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadobutrol
Fysisk form Solid
CAS 770691-21-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H31GdN4O9
Synonym ZK 135079
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@H]1[N]23[Gd+3]([N]4(C5)CC3)([N]6(C7)CC4)([OH][C@@H]1CO)([O-]C5=O)([O-]C8=O)([O-]C7=O)[N](CC6)(C8)CC2
Molekylvikt (g/mol) 604.71
Formel vikt 604.71
Procent renhet 99.96%