Läs mer
Gadodiamide, MedChemExpress
Beskrivning
Gadodiamide(Omniscan) is a gadolinium-based MRI contrast agent, used in MR imaging procedures to assist in the visualization of blood vessels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gadodiamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 131410-48-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H26GdN5O8 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5.56 mg/mL (9.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CNC1=O[Gd+3]([N]2(C3)CC4)([N]5(C6)CC2)(O=C(NC)C5)([O-]C7=O)([O-]C6=O)([O-]C3=O)[N]4(C7)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 573.66 |
| Visa mer |