missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gadolinium foil. 0.075mm (0.003in) thick, REacton™, 99.9% (REO)

Produktkod. p-7058818
25 x 25 mm, 25mm
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11349458

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043307.FF

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

  • Förpackad under argon

Kemiska identifierare

CAS 7440-54-2
Molekylformel Gd
Molekylvikt (g/mol) 157.25
MDL-nummer MFCD00011022
InChI-nyckel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-namn gadolinium
LEDER [Gd]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gadolinium foil. 0.075mm (0.003in) thick
Färg Grå
Kvantitet 25 x 25 mm
Vikt ≈0.36g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton™

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Gadolinium foil. 0.075mm (0.003in) thick, REacton™, 99.9% (REO) >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.