Läs mer
Gadoliniumfolie, 0,1 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11490270
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490270 50 x 50 mm Varje
11371779 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012396.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157,25 g/mol
Oxid av Gadoliniumfolie används i kontrollstavarna i vissa kärnreaktorer. Det används som kärnkraftskontrollstavmaterial. Neutronavskärmning, fosforaktivator, katalysator, renare för syre vid titanproduktion. Ett metallelement som används vid magnetisk resonanstomografi (MRT) och andra avbildningsmetoder. Det har använts för att göra gadolinium yttrium granater, som har mikrovågsapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-54-2
Molekylformel Gd
Molekylvikt (g/mol) 157.25
MDL-nummer MFCD00011022
InChI-nyckel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-namn gadolinium
LEDER [Gd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium foil
Färg Silver
Namnnotering 0,1 mm tjock
Kvantitet 50 x 50 mm
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Vikt ≈0,49g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i utspädd syra.
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.