Läs mer
Gadolinium(III) 2,4-pentandionathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396648
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396648 5 g 5g
11386648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013204.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
Det används som laboratoriekemikalier& för tillverkning av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64438-54-6
Molekylformel C15H21GdO6
Molekylvikt (g/mol) 454.58
MDL-nummer MFCD00013493
InChI-nyckel PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
IUPAC-namn gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
LEDER [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 454.58 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.