Läs mer
Gadolinium(III)acetathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349399
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349399 25 g 25g
11339399 5 g 5g
11329399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089158.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
Gadolinium(III)acetathydrat används som laboratoriereagens, katalysatorer, optiska glas, strukturell keramik, elektriska komponenter och fotooptiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100587-93-7
Molekylformel C6H9GdO6
Molekylvikt (g/mol) 334.38
MDL-nummer MFCD00150116
InChI-nyckel LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+)triacetat
LEDER [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) acetate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 334.39 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.611
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gadolinium(III) acetate hydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium(III) acetate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.