Läs mer
Gadolinium(III)acetathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824713
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11339399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089158.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
Gadolinium(III)acetathydrat används som laboratoriereagens, katalysatorer, optiska glas, strukturell keramik, elektriska komponenter och fotooptiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100587-93-7
Molekylformel C6H9GdO6
Molekylvikt (g/mol) 334.38
MDL-nummer MFCD00150116
InChI-nyckel LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+)triacetat
LEDER [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) acetate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 334.39 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.611
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.