Läs mer
Gadolinium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326658
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326658 100 g 100g
11336658 5 g 5g
11346658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013208.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 30010-20-9 | Molekylformel: Br3Gd | Molekylvikt: 396,96 g/mol
Den fungerar som dopantmaterial. Den används inom gammastrålespektroskopi, medicinsk avbildning, kärn- och högenergifysikforskning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30010-20-9
Molekylformel Br3Gd
Molekylvikt (g/mol) 396.96
MDL-nummer MFCD00049741
InChI-nyckel KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 186 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 396,96 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.