Läs mer
Gadolinium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11346658
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11346658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013208.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Det fungerar som dopningsmaterial. Den används inom gammastrålningsspektroskopi, medicinsk bildbehandling, kärn- och högenergifysikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30010-20-9
Molekylformel Br3Gd
Molekylvikt (g/mol) 396.96
MDL-nummer MFCD00049741
InChI-nyckel KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+) tribromide
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 186°C
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 396.96 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.