Läs mer
Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050156
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11368607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035737.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13818-75-2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13818-75-2
MDL-nummer MFCD00049741
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) bromide
Smältpunkt 770°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 396.96
Procent renhet 99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.