Läs mer
Gadolinium(III)karbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316658
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316658 100 g 100g
11306658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013207.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Gadolinium(III)karbonat används för att göra optiskt glas och dopningsmedel för Gadolinium Yttrium Granater som har mikrovågsapplikationer. Det används också för att tillverka fosfor för färg-TV-rör och energisnåla lampor. Det används som intravenöst MRT-kontrastmedel för att förbättra bilder vid medicinsk magnetisk resonanstomografi och magnetisk resonansangiografi (MRA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38245-36-2
Molekylformel C3Gd2O9
Molekylvikt (g/mol) 494.52
MDL-nummer MFCD00150240
InChI-nyckel RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
IUPAC-namn digadolinium(3+)trikarbonat
LEDER [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 494.53 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.