Läs mer
Gadolinium(III)karbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049205
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11306658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013207.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Gadolinium(III)karbonat används för att göra optiskt glas och dopningsmedel för Gadolinium Yttrium Granater som har mikrovågsapplikationer. Det används också för att tillverka fosfor för färg-TV-rör och energisnåla lampor. Det används som intravenöst MRT-kontrastmedel för att förbättra bilder vid medicinsk magnetisk resonanstomografi och magnetisk resonansangiografi (MRA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38245-36-2
Molekylformel C3Gd2O9
Molekylvikt (g/mol) 494.52
MDL-nummer MFCD00150240
InChI-nyckel RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
IUPAC-namn digadolinium(3+)trikarbonat
LEDER [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 494.53 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.