Läs mer
Gadolinium(III)klorid, 99,9 %, (spårmetallbas), vattenfritt
Produktkod. 10412683 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10412683 5 g Glasflaska 5g
10321213 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10412683 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383560050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383560050
Molekylformel Cl3Gd
Molekylvikt (g/mol) 263.61
MDL-nummer MFCD00011024
InChI-nyckel MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC-namn triklorogadolinium
LEDER Cl[Gd](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) chloride
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 58,2 till 61,1 % (GD) (Komplexometri)
Linjär formel GdCl3
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 263.61
Procent renhet 99.90%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gadolinium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.