Läs mer
Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11351009
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
Produktkod. 11351009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011286.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III)kloridhexahydrat används som en makrofaghämmare som hämmar de specialiserade levermakrofagerna, Kupffer-celler som kantar väggarna i sinusoiderna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-84-5
Molekylformel Cl3GdH12O6
Molekylvikt (g/mol) 371.69
MDL-nummer MFCD00149732
InChI-nyckel PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn gadolinium(3+)hexahydrattriklorid
Formel vikt 371.70 (263.61anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.424
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.