Läs mer
Gadolinium(III) kloridhexahydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11301019
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301019 25 g 25g
11391009 5 g 5g
11311019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011287.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371,69 g/mol
Gadolinium(III)kloridhexahydrat används i syntes- och NMR-studier av de paramagnetiska GdPCTA-[12]- och GdPCTA-[13]-komplexen med möjlig användning som kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-84-5
Molekylformel Cl3GdH12O6
Molekylvikt (g/mol) 371.69
MDL-nummer MFCD00149732
InChI-nyckel PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Odör Kännetecken
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 2.424 g/mL
Merck Index 14,4326
Löslighetsinformation löslig i vatten.
IUPAC-namn gadolinium(3+)hexahydrattriklorid
Formel vikt 371,70 (263,61 vattenfri)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.