Läs mer
Gadolinium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. 11348607
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11348607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035736.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.6 g/mol
Gadolinium(III)klorid används som kelatbildare, vilket är väsentligt för biomedicinska tillämpningar. Det används också i syntes- och kärnmagnetisk resonans (NMR) studier av paramagnetiska GdPCTA-[12]- och GdPCTA-[13]-komplex. Det spelar en viktig roll som kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi och en makrofaghämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10138-52-0
Molekylformel Cl3Gd
Molekylvikt (g/mol) 263.6
MDL-nummer MFCD00011024
InChI-nyckel MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC-namn triklorogadolinium
LEDER Cl[Gd](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) chloride
Smältpunkt 609°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 263.61
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.