Läs mer
Gadolinium(III)fluorid, vattenfri, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051516
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11304118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041412.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För vakuumdeponering
Gadolinium(III)fluorid, vattenfri, används vid syntes av icke-oxidglas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13765-26-9
Molekylformel F3Gd
Molekylvikt (g/mol) 214.25
MDL-nummer MFCD00016113
InChI-nyckel TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) fluoride
Smältpunkt 1231°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 214.25
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.1 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.