Läs mer
Gadolinium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. 11338607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338607 1 g 1g
11328607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035735.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13572-98-0 | GdI3 | 537.96 g/mol
Det används som en förening i halvledare och andra applikationer med hög renhet, för kontrastavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13572-98-0
Molekylformel GdI3
Molekylvikt (g/mol) 537.96
MDL-nummer MFCD00016114
InChI-nyckel IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+)trijodid
LEDER [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) iodide
Smältpunkt 926°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 537.96
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.