Läs mer
Gadolinium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7050155
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11338607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035735.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13572-98-0 | GdI3 | 537.96 g/mol
Det används som en förening i halvledare och andra applikationer med hög renhet, för kontrastavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13572-98-0
Molekylformel GdI3
Molekylvikt (g/mol) 537.96
MDL-nummer MFCD00016114
InChI-nyckel IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+)trijodid
LEDER [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) iodide
Smältpunkt 926°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 537.96
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.