Läs mer
Gadolinium(III)nitrathydrat, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049107
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11397647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012917.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
Det appliceras som ett oxidationsmedel och prekursormaterial vid framställning av gadoliniumföreningar. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av specialiserade glas och keramik. Den används också i kärnkraftsreaktorer för tungt vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94219-55-3
Molekylformel GdN3O9
Molekylvikt (g/mol) 343.26
MDL-nummer MFCD00011023
InChI-nyckel MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn gadolinium(3+) trinitrate
LEDER [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 92°C
Färg White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 343.26 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.406 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.