Läs mer
Gadolinium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11341009
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341009 25 g 25g
11321009 5 g 5g
11331009 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11341009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011284.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343,26 g/mol
Gadolinium(III)nitrat används som oxidationsmedel och prekursormaterial vid framställning av gadoliniumföreningar. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av specialiserade glas och keramik. Den används också i kärnkraftsreaktorer för tungt vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94219-55-3
Molekylformel GdN3O9
Molekylvikt (g/mol) 343.26
MDL-nummer MFCD00011023
InChI-nyckel MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn gadolinium(3+)trinitrat
LEDER [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 92 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 2.406 g/mL
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 343,26 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.