Läs mer
Gadolinium(III) nitrate pentahydrate, 99.999%, (trace metal basis), ACROS Organics™
Produktkod. 10502611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10502611 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10502611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202800100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Smältpunkt 92.0°C
CAS 52788-53-1
Färg White
Fysisk form Granules
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.999%
Molekylformel GdN3O9·5H2O
Linjär formel Gd(NO3)3·5H2O
MDL-nummer MFCD00149729
Merck Index 14, 4326
Formel vikt 433.33
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Trace Metal Basis
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.