Läs mer
Gadolinium(III) nitrid, 99,5 % (REO)
Produktkod. 15472747
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15472747 5 g 5g
15462747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046709.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 25764-15-2 | GdN | 171,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25764-15-2
Molekylformel GdN
Molekylvikt (g/mol) 171.26
MDL-nummer MFCD00049943
InChI-nyckel FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine
PubChem CID 117632
IUPAC-namn azanylidynegadolinium
LEDER N#[Gd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium (III) nitride
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 171.26
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.