Läs mer
Gadolinium(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7049590
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11397118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015308.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100655-00-3
Molekylformel C6H8Gd2O13
Molekylvikt (g/mol) 602.62
MDL-nummer MFCD00150145
InChI-nyckel FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
PubChem CID 92020445
IUPAC-namn gadolinium;oxalic acid;hydrate
LEDER O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) oxalate hydrate
Smältpunkt 110°C (in -6H2O)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Gd2(C2O4)3·xH2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 578.56 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic