Läs mer
Gadolinium(III)oxid, 99,9 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10067542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10067542 10 g Glasflaska 10g
10195900 25 g Glasflaska 25g
10127763 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10067542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 315510100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12064-62-9
Molekylformel Gd2O3
Molekylvikt (g/mol) 362.50
MDL-nummer MFCD00011026
InChI-nyckel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
LEDER [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) oxide
Smältpunkt 1900.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.90%
Linjär formel Gd2O3
Merck Index 10, 4200
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
IUPAC-namn gadolinium(3+);syre(2-)
Formel vikt 362.5
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.