Läs mer
Gadolinium(III)oxid, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408092
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11311029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011291.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III)oxid används som råmaterial för olika fluorescerande föreningar, absorptionsmaterial i atomreaktioner, kärnbränslen, magnetiskt bubbelmaterial och skärmkänslighetshöjande material. Det används även i glas- och elektronikindustrin. Den fungerar också som en neutronsköld, en katalysator, en dielektrisk keramik och används för filamentbeläggningar, specialglas, lasrar, masrar och telekommunikation. Det fungerar också som ett laboratoriereagens. Det spelar en viktig roll som ett potentiellt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12064-62-9
Molekylformel Gd2O3
Molekylvikt (g/mol) 362.50
MDL-nummer MFCD00011026
InChI-nyckel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
LEDER [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) oxide
Smältpunkt 2330°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC-namn digadolinium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 362.5
Utseende White powder or granules
Densitet 7.407 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.