Läs mer
Gadolinium(III)oxid, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11381019
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381019 50 g 50g
11361019 10 g 10g
11371019 250 g 250g
11351019 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11381019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011290.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362,50 g/mol
Gadolinium(III)oxid används som råmaterial för olika fluorescerande föreningar, absorptionsmaterial i atomreaktioner, kärnbränslen, magnetiskt bubbelmaterial och skärmkänslighetshöjande material. Det används även i glas- och elektronikindustrin. Den fungerar också som en neutronsköld, en katalysator, en dielektrisk keramik och används för filamentbeläggningar, specialglas, lasrar, masrar och telekommunikation. Det fungerar också som ett laboratoriereagens. Det spelar en viktig roll som ett potentiellt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12064-62-9
Molekylformel Gd2O3
Molekylvikt (g/mol) 362.50
MDL-nummer MFCD00011026
InChI-nyckel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
LEDER [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) oxide
Smältpunkt 2330 °C
Namnnotering Innehåll av extrema jordartsmetalloxider
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,99 % (REO)
Densitet 7.407
Löslighetsinformation Löslig i syra. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn gadolinium(3+);syre(2-)
Formel vikt 362.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.